Merck
359823
Sigma-Aldrich
Chromic acid, polymer-supported
macroporous, 20-50 mesh, extent of labeling: ~2.5 mmol/g loading
Szinonimák:
Chromic acid on Amberlyst® A-26
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
macroporous
Minőségi szint
összetétel
Carbon content, 43.0-54.0%
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
a címkézés mértéke
~2.5 mmol/g loading
részecskeméret
20-50 mesh
SMILES string
O=[Cr](=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Polymer-supported reagent for the clean oxidation of primary and secondary alcohols to carbonyl compounds in high yields.
Jogi információk
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
G. Cainelli et al.
Journal of the American Chemical Society, 98, 6737-6737 (1976)
Cardillo, G.
Tetrahedron Letters, 3985-3985 (1976)
L.G. Wade et al.
Journal of Chemical Education, 57, 438-438 (1980)