Fontos dokumentumok
633801
Calcium titanate
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 99% trace metals basis
Szinonimák:
CALCIUM TITANIUM OXIDE
Teszt
99% trace metals basis
form
nanopowder
külső felület
5-20 m2/g
részecskeméret
<100 nm (BET)
sűrűség
4.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ca++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ca.3O.Ti/q+2;;2*-1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AOWKSNWVBZGMTJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures