Fontos dokumentumok
741175
4,4′,4″-s-Triazine-2,4,6-triyl-tribenzoic acid
95%
Szinonimák:
2,4,6-Tris(4-carboxyphenyl)-s-triazine, 4,4′,4″-[1,3,5]Triazine-2,4,6-triyl-tris-benzoic acid, p-Cyanobenzoic acid trimer, H3TATB
Teszt
95%
form
solid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
83-88 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2nc(nc(n2)-c3ccc(cc3)C(O)=O)-c4ccc(cc4)C(O)=O
InChI
1S/C24H15N3O6/c28-22(29)16-7-1-13(2-8-16)19-25-20(14-3-9-17(10-4-14)23(30)31)27-21(26-19)15-5-11-18(12-6-15)24(32)33/h1-12H,(H,28,29)(H,30,31)(H,32,33)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MSFXUHUYNSYIDR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?