Merck
576697
Sigma-Aldrich
Triethyl 1,3,5-triazine-2,4,6-tricarboxylate
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H15N3O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
297.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
170-174 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCOC(=O)c1nc(nc(n1)C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H15N3O6/c1-4-19-10(16)7-13-8(11(17)20-5-2)15-9(14-7)12(18)21-6-3/h4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LKNPNZKIOSOWES-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Boger Lab utilizes nature's solutions in complex natural products, extending them through rational design for improved biological outcomes.