Merck
706884
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tris(4′-carboxy[1,1′-biphenyl]-4-yl)benzene
greener alternative
95%
Szinonimák:
H3BBC, H3TCBPB, TCBTB
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C45H30O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
666.72
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma:
powder
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>300 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3cc(cc(c3)-c4ccc(cc4)-c5ccc(cc5)C(O)=O)-c6ccc(cc6)-c7ccc(cc7)C(O)=O
InChI
1S/C45H30O6/c46-43(47)37-19-13-31(14-20-37)28-1-7-34(8-2-28)40-25-41(35-9-3-29(4-10-35)32-15-21-38(22-16-32)44(48)49)27-42(26-40)36-11-5-30(6-12-36)33-17-23-39(24-18-33)45(50)51/h1-27H,(H,46,47)(H,48,49)(H,50,51)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PEQRGMPXYDIZSX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Alkalmazás
1,3,5-Tris(4′-carboxy[1,1′-biphenyl]-4-yl)benzene is used as a linker molecule for the synthesis of high performance metal-organic framework (MOFs).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Selected Applications of Metal-Organic Frameworks in Sustainable Energy Technologies?.
Caskey SR and Matzger AJ.
Material Matters, 4(4), 111-111 (2009)
Cikkek
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.