Merck
17383
Sigma-Aldrich
Benzene-1,3,5-triacetic acid
≥97.0% (T)
Szinonimák:
1,3,5-Tris(carboxymethyl)benzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H12O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
252.22
Beilstein:
9300288
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥97.0% (T)
Teszt
≥97.0% (T)
Forma
powder
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)Cc1cc(CC(O)=O)cc(CC(O)=O)c1
InChI
1S/C12H12O6/c13-10(14)4-7-1-8(5-11(15)16)3-9(2-7)6-12(17)18/h1-3H,4-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AJEIBHNKBLRDNT-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Building block and core molecule for generating diverse libraries in combinatorial chemistry; preparation of giant propeller molecules
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
T Carell et al.
Chemistry & biology, 2(3), 171-183 (1995-03-01)
The increasing interest in combinatorial chemistry as a tool for the development of therapeutics has led to many new methods of creating molecular libraries of potential lead compounds. Current methods have made it possible to develop libraries of several million
J.S. Bradshaw et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 35, 519-519 (1998)
S. Brandl et al.
J. Prakt. Chem., 338, 451-451 (1996)
L. Tong et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 7291-7291 (1997)
Tomohisa Sawada et al.
Nature communications, 10(1), 5687-5687 (2019-12-14)
Cavity creation is a key to the origin of biological functions. Small cavities such as enzyme pockets are created simply through liner peptide folding. Nature can create much larger cavities by threading and entangling large peptide rings, as learned from