Fontos dokumentumok
767921
1,3,5-Triscarboxyphenylethynylbenzene
≥95%
Szinonimák:
4,4′,4′′-(1,3,5-benzenetriyltri-2,1-ethynediyl)trisbenzoic acid, 4,4′,4′′-[benzene-1,3,5-triyl-tris(ethyne-2,1-diyl)]tribenzoic acid, BTE, H3BTE
Teszt
≥95%
form
solid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
222-223 (decomposition)
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
InChI
1S/C33H18O6/c34-31(35)28-13-7-22(8-14-28)1-4-25-19-26(5-2-23-9-15-29(16-10-23)32(36)37)21-27(20-25)6-3-24-11-17-30(18-12-24)33(38)39/h7-21H,(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NIJMZBWVSRWZFZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?