Fontos dokumentumok
V5765
Vascular Endothelial Growth Factor 165 human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
Vascular Endothelial Growth Factor 165
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
VEGF165, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
leírás
Vascular Endothelial Growth Factor 165 human
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
<10 ng/mL ED50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
dimer 42 kDa (glycosylated)
kiszerelés
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<0.075 EU/μg
szín
white
oldhatóság
water: soluble
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... VEGFA(7422)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
VEGF has also been implicated in correlation with poor prognosis in breast cancer.
In addition, VEGF is released in rheumatoid arthritis in response to TNF-α, increasing endothelial permeability and stimulating angiogenesis (formation of capillaries).
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)