Fontos dokumentumok
375217
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
97%
Szinonimák:
2,4-Dimethoxy-6-chloro-1,3,5-triazine, 2,4-Dimethoxy-6-chloro-s-triazine, 2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine, 2-Chloro-4,6-dimethoxy-s-triazine, 4,6-Dimethoxy-2-chloro-s-triazine, 6-Chloro-2,4-dimethoxy-s-triazine, CDMT, Chlorodimethoxytriazine
Teszt
97%
form
solid
mp
71-74 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
COc1nc(Cl)nc(OC)n1
InChI
1S/C5H6ClN3O2/c1-10-4-7-3(6)8-5(9-4)11-2/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GPIQOFWTZXXOOV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- The specific labeling of streptavidin by the modular method for affinity labeling (MoAL).
- The preparation of bis(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl) ether, via reaction with 2-hydroxy-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine.
- The preparation of 2-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazinyl)trialkylammonium salts, via reaction with various tertiary amines.
- The synthesis of 4-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride, via coupling with N-methylmorpholine in THF.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?