Merck
D130001
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxyaniline
98%
Szinonimák:
5-Aminoresorcinol dimethyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3O)2C6H3NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
153.18
Beilstein:
638013
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
bp
178 °C/20 mmHg (lit.)
mp
54-57 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(N)cc(OC)c1
InChI
1S/C8H11NO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WNRGWPVJGDABME-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
275.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
135 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Jeffrey A Schneider et al.
Nature communications, 9(1), 4396-4396 (2018-10-26)
New chemical inhibitors of protein-protein interactions are needed to propel advances in molecular pharmacology. Peptoids are peptidomimetic oligomers with the capability to inhibit protein-protein interactions by mimicking protein secondary structure motifs. Here we report the in silico design of a