Merck
614599
Sigma-Aldrich
DL-Isopropylideneglycerol-1,1,2,3,3-d5
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6D5H7O3
Molekulatömeg:
137.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
98% (CP)
bp
188-189 °C
sűrűség
1.103 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])(O)C1([2H])OC(C)(C)OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RNVYQYLELCKWAN-ZDGANNJSSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
194.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
90 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)