Merck
615609
Sigma-Aldrich
Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetic-2,2-d2 acid
97 atom % D
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10D7H2NO2
Molekulatömeg:
182.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
97 atom % D
form
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
165-169 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+7
SMILES string
[2H]c1[nH]c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)/i1D,2D,3D,4D,5D2,6D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SEOVTRFCIGRIMH-PYNXLSDISA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Teresa Zelante et al.
Cell reports, 34(4), 108673-108673 (2021-01-28)
Indoleamine 2,3-dioxygenases (IDOs) degrade l-tryptophan to kynurenines and drive the de novo synthesis of nicotinamide adenine dinucleotide. Unsurprisingly, various invertebrates, vertebrates, and even fungi produce IDO. In mammals, IDO1 also serves as a homeostatic regulator, modulating immune response to infection