Fontos dokumentumok
614130
Deoxycholic acid-2,2,4,4-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Szinonimák:
3a,12a-Dihydroxy-5ß-cholanic acid-2,2,4,4-d4, 7-Deoxycholic acid,-2,2,4,4-d4, Desoxycholic acid-2,2,4,4-d4
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Teszt
≥98% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
171-174 °C
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])CC2)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i10D2,12D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KXGVEGMKQFWNSR-FCSCGBJGSA-N
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?