Fontos dokumentumok
614149
Cholic acid-2,2,4,4-d4
98 atom % D, 98% (CP)
Szinonimák:
3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanic acid-D4
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
200-201 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]2C([2H])([2H])[C@@H]1O)[C@H](C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1/i8D2,10D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHQCQFFYRZLCQQ-YFEOEUIKSA-N
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?