Merck
485713
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-d4
98 atom % D
Szinonimák:
2-Butenedioic-2,3-acid-d2
About This Item
Lineáris képlet:
DO2CCD=CDCO2D
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
form
solid
mp
299-300 °C (subl.) (lit.)
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]OC(=O)\C([2H])=C(/[2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1D,2D/hD2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZCYOOQTPOCHFL-JXRVJRKUSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)