Fontos dokumentumok
73340
5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone
≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
5-Nitro-2-furfural semicarbazone, Furacin, NFZ, Nitrofurazone
Teszt
≥97.0% (HPLC)
form
powder
mp
242-244 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
nitro
SMILES string
NC(=O)N\N=C\c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-6(11)9-8-3-4-1-2-5(14-4)10(12)13/h1-3H,(H3,7,9,11)/b8-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAIWVQXQOWNYOU-FPYGCLRLSA-N
Related Categories
Általános leírás
Jogi nyilatkozat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
male reproductive organs
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?