Fontos dokumentumok
170968
5-Nitro-2-furaldehyde
99%
Szinonimák:
5-Nitrofurfural
Teszt
99%
form
solid
törésmutató
n20/D 1.59 (lit.)
bp
121 °C/10 mmHg (lit.)
mp
37-39 °C (lit.)
sűrűség
1.349 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
nitro
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3NO4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SXINBFXPADXIEY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
91.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
33 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?