Merck
PHR3290
Supelco
2-furaldehyde
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
Furfural, 2-Furaldehyde, Furan-2-carboxaldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H4O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
96.08
Beilstein:
105755
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.31 (vs air)
gőznyomás
13.5 mmHg ( 55 °C)
öngyulladási hőmérséklet
599 °F
robbanási határérték
19.3 %
kiszerelés
pkg of 50 mg
törésmutató
n20/D 1.525 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
sűrűség
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[H]C(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)