Merck
724041
Sigma-Aldrich
NG,NG-Dimethyl-d6-L-arginine dihydrochloride
98 atom % D, 95% (CP)
Szinonimák:
asym-Dimethyl-d6-arginine, ADMA-d6
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8D6H14Cl2N4O2
Molekulatömeg:
281.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
95% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
bio NMR: suitable
tömegeltolódás
M+6
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C(=N)NCCC[C@H](N)C(O)=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H18N4O2.2ClH/c1-12(2)8(10)11-5-3-4-6(9)7(13)14;;/h6H,3-5,9H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,13,14);2*1H/t6-;;/m0../s1/i1D3,2D3;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SYLNVYJOPZWPJI-WTPXGJEESA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)