Merck
678406
Sigma-Aldrich
Methyl jasmonate-(methyl acetate-2,2-d2), racemic
97 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13D2H18O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
226.31
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
97 atom % D
Teszt
95% (CP)
bp
110 °C/0.2 mmHg
sűrűség
1.039 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(C1CCC(=O)C1C\C=C/CC)C(=O)OC
InChI
1S/C13H20O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h4-5,10-11H,3,6-9H2,1-2H3/b5-4-/i9D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEWDNTWNSAZUDX-GZSAMHGASA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F
Lobbanási pont (C)
113 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)