Merck
721379
Sigma-Aldrich
2-Aminophenylboronic acid hydrochloride
≥95%
Szinonimák:
2-Aminophenylboronic acid HCl
About This Item
Lineáris képlet:
NH2C6H4B(OH)2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
173.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
solid
mp
145-156 °C
SMILES string
Cl.Nc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO2.ClH/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,9-10H,8H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPDASZCYRKGSTO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for:
  • Preparation of small molecules with a trihydroxybenzene motif as pan-selectin antagonists and potential antiinflammatory agents
  • Preparation of designed boronate ligands for glucose-selective holographic sensors
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)