Fontos dokumentumok
431966
4-Formylphenylboronic acid
≥95.0%
Szinonimák:
4-(Dihydroxyboryl)benzaldehyde, 4-Boronobenzaldehyde, 4-Formylbenzeneboronic acid, p-Formylbenzeneboronic acid, p-Formylphenylboronic acid
Teszt
≥95.0%
mp
237-242 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
OB(O)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C7H7BO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5,10-11H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VXWBQOJISHAKKM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling in water.
- Copper-mediated ligandless aerobic fluoroalkylation of arylboronic acids with fluoroalkyl iodides.
- Ligand-free copper-catalyzed coupling of nitro arenes with arylboronic acids.
- Triethylamine-catalyzed three-component Hantzsch condensations.
- Copper-catalyzed nitrations.
- Oxidative mono-cleavage of dialkenes catalyzed by Trametes hirsuta.
- Palladacycle-catalyzed cross-coupling of arylboronic acids with carboxylic anhydrides or acyl chlorides.
- Palladium-catalyzed aerobic oxidative cross-coupling reactions.
- The synthesis of sensitizers with dithiafulvenyl unit as electron donor for high-efficiency dye-sensitized solar cells.
- The synthesis of a novel protein synthesis inhibitor active against Gram-positive bacteria.
- The Suzuki aryl-aryl coupling of the upper rim of hexahomotrioxacalix[3]arene.
- A rhodium-catalyzed cyclization, converting 1,5-enynes to cyclopentenes and spiro-cyclopentenes.
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)