Merck
576557
Sigma-Aldrich
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester
≥95%
Szinonimák:
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H18BNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
219.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder
mp
63-68 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2N
InChI
1S/C12H18BNO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-7-5-6-8-10(9)14/h5-8H,14H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZCJRWQDZPIIYLM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant involved in synthesis of:
  • Indolo[3,4-cd][1]benzazepines via Pictet-Spengler-type cyclizations
  • Antimicrobial amphiphilic aryl peptideomimetics
  • Pyridoquinazolines and benzo[h][1,6]naphthyridines via intramolecular electrophilic substitution reactions
  • Thienopyridine derivatives
  • Dihydroquinolones
  • Methacrylamidophenylboronic acids
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)