Merck
719978
Sigma-Aldrich
Resomer® R 202 H, Poly(D,L-lactide)
acid terminated, Mw 10,000-18,000
Szinonimák:
Lactide polymer, PDLLA, Polylactide
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H8O4)n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Forma
amorphous
molekulatömeg
Mw 10,000-18,000
lebomlási időtartam
<6 months
viszkozitás
0.16-0.24 dL/g, 0.5 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
átmeneti hőmérséklet
Tg 44-48 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O1C(C(=O)OC(C1=O)C)C
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Controlled release
Jogi információk
Product of Evonik
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
Immunosuppressive tumor-associated myeloid cells (TAMC) are responsible for glioblastoma (GBM) resistance to immunotherapies and existing standard of care treatments. This mini-review highlights recent progress in implementing nanotechnology in advancing TAMC-targeted therapies for GBM.
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Összes mutatása