Merck
719951
Sigma-Aldrich
Resomer® R 202 S, Poly(D,L-lactide)
ester terminated, viscosity 0.16-0.24 dL/g 
Szinonimák:
Lactide polymer, PDLLA, Polylactide
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H8O4)n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Forma
amorphous
lebomlási időtartam
<6 months
viszkozitás
0.16-0.24 dL/g
átmeneti hőmérséklet
Tg 38-42 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Controlled release
Jogi információk
Product of Evonik
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
Immunosuppressive tumor-associated myeloid cells (TAMC) are responsible for glioblastoma (GBM) resistance to immunotherapies and existing standard of care treatments. This mini-review highlights recent progress in implementing nanotechnology in advancing TAMC-targeted therapies for GBM.
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Összes mutatása