Fontos dokumentumok
719919
Resomer® RG 752 H, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
acid terminated, lactide:glycolide 75:25, Mw 4,000-15,000
Szinonimák:
PLGA
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
(Powder or Solid or Chunk(s))
adagolási arány
lactide:glycolide 75:25
molekulatömeg
Mw 4,000-15,000
lebomlási időtartam
<6 months
szennyeződések
≤0.1% Sulfated Ash (CONF0010 Conforms)
viszkozitás
0.14-0.22 dL/g, 0.5 % in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
átmeneti hőmérséklet
Tg 42-46 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
Synthetic aliphatic polyesters dominate resorbable biomaterials in clinical use.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
Immunosuppressive tumor-associated myeloid cells (TAMC) are responsible for glioblastoma (GBM) resistance to immunotherapies and existing standard of care treatments. This mini-review highlights recent progress in implementing nanotechnology in advancing TAMC-targeted therapies for GBM.