Fontos dokumentumok
739952
Resomer® RG 503, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
lactide:glycolide 50:50, ester terminated, Mw 24,000-38,000
Szinonimák:
PLGA, RESOMER® RG 503
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
amorphous
adagolási arány
lactide:glycolide 50:50
molekulatömeg
Mw 24,000-38,000
lebomlási időtartam
<3 months
viszkozitás
0.32-0.44 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
átmeneti hőmérséklet
Tg 44-48 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
Synthetic aliphatic polyesters dominate resorbable biomaterials in clinical use.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
Immunosuppressive tumor-associated myeloid cells (TAMC) are responsible for glioblastoma (GBM) resistance to immunotherapies and existing standard of care treatments. This mini-review highlights recent progress in implementing nanotechnology in advancing TAMC-targeted therapies for GBM.