Fontos dokumentumok
719897
Resomer® RG 502 H, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
acid terminated, viscosity 0.16-0.24 dL/g
Szinonimák:
PLGA
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
amorphous
adagolási arány
lactide:glycolide 50:50
lebomlási időtartam
<3 months
viszkozitás
0.16-0.24 dL/g
átmeneti hőmérséklet
Tg 42-46 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- In the formulation ofa non-aqueous drug delivery system for H2S donors to aid thesustained release of the drug.
- To prepare a polymer blend containing Ganciclovir-loaded microspheresdispersed in PLGA–PEG–PLGA polymer gel. This formulation can be used as asustained delivery system for Ganciclovir drug.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
Synthetic aliphatic polyesters dominate resorbable biomaterials in clinical use.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
Immunosuppressive tumor-associated myeloid cells (TAMC) are responsible for glioblastoma (GBM) resistance to immunotherapies and existing standard of care treatments. This mini-review highlights recent progress in implementing nanotechnology in advancing TAMC-targeted therapies for GBM.