Merck
769940
Sigma-Aldrich
Resomer® L 207 S, Poly(L-lactide)
ester terminated
Szinonimák:
Resomer® L 207 S, PLLA
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Forma
granular
viszkozitás
1.5-2.0 dL/g
átmeneti hőmérséklet
Tg 60-65 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O1[C@H](C(=O)O[C@H](C1=O)C)C
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JJTUDXZGHPGLLC-IMJSIDKUSA-N
Alkalmazás
Biodegradable, biocompatible, and bioresorbable polymer composed of L-Lactide. This semi-crystalline material has been used in the fabrication of research medical devices and research tissue engineering solutions, such as orthopedic or soft tissue fixation devices. Degradation of this materials has been thoroughly studied and has been shown to be safely resorbed by the body after implantation. Modification of molecular weight and polymer composition allows for control of the degradation rate and mechanical stability of the polymer.
Jogi információk
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)