Fontos dokumentumok
384267
Methyl 3-butenoate
95%
Szinonimák:
Methyl vinylacetate
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.409 (lit.)
bp
112 °C (lit.)
sűrűség
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
allyl
ester
SMILES string
COC(=O)CC=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3H,1,4H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GITITJADGZYSRL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
68.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
20 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?