Merck
713430
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole
≥97.0%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H8N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
96.13
Beilstein:
1621
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0%
Forma
crystals
SMILES string
Cc1c[nH]nc1C
InChI
1S/C5H8N2/c1-4-3-6-7-5(4)2/h3H,1-2H3,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VQTVFIMEENGCJA-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)