Merck
D182001
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylpyrazole
99%
Szinonimák:
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H8N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
96.13
Beilstein:
106325
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
39160503
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder
bp
218 °C (lit.)
mp
105-108 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)[nH]n1
InChI
1S/C5H8N2/c1-4-3-5(2)7-6-4/h3H,1-2H3,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SDXAWLJRERMRKF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Common reagent for the preparation of pyrazolato ligated complexes. Also used to prepare N-1-substituted derivatives having antibacterial activity.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Célzott szervek
Liver
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Journal of Organometallic Chemistry, 443, 221-221 (1993)
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 3625-3625 (1993)
J. Chem. Soc. Pak., 14, 125-125 (1992)
Rupam Sarma et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (36)(36), 7428-7436 (2009-09-04)
The reactions of 3,5-dimethylpyrazole with zinc(II)acetate dihydrate and varieties of aromatic carboxylic acids led to formation of mono-nuclear zinc complexes of composition [Zn(HDMP)2(RCO2)2] (R = C6H5, p-CH3-C6H4, p-NO2-C6H4 etc. HDMP = 3,5-dimethylpyrazole) in methanol, whereas the same reactants in dimethylformamide
C Redekopp et al.
Journal of endocrinological investigation, 3(3), 237-241 (1980-07-01)
To investigate the suppressive effect of somatostatin on growth hormone secretion, a consistent, potent stimulus to growth hormone release is required. The antilipolytic compound 3,5-dimethylpyrazole (DMP) gave a rapid rise in plasma immunoreactive growth hormone following iv administration to fasting