Teszt
97%
form
solid
mp
78-82 °C
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2cc[nH]n2
InChI
1S/C9H8N2/c1-2-4-8(5-3-1)9-6-7-10-11-9/h1-7H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OEDUIFSDODUDRK-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)