Merck
479284
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-O-Formylmandeloyl chloride
97%
Szinonimák:
(−)-O-Formyl-D-mandeloyl chloride, (R)-(−)-α-(Formyloxy)phenylacetyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
HCO2CH(C6H5)COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.60
Beilstein:
5404068
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
optikai aktivitás
[α]23/D −228°, neat
törésmutató
n20/D 1.523 (lit.)
bp
221 °C (lit.)
sűrűség
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)[C@H](OC=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H7ClO3/c10-9(12)8(13-6-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-6,8H/t8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNLABNPTWSKGDX-MRVPVSSYSA-N
Alkalmazás
(R)-(−)-O-Formylmandeloyl chloride can be used as a chiral resolving agent for the resolution of spirobiindane.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis and application of a new hexamethyl-1, 1′-spirobiindane-based chiral bisphosphine (HMSI-PHOS) ligand in asymmetric allylic alkylation
Chang S, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 16(13), 2239-2247 (2018)