Fontos dokumentumok
369675
(S)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
99%
Szinonimák:
(S)-(+)-MTPA-Cl, Mosher’s acid chloride
Teszt
99%
Forma
liquid
optikai tisztaság
ee: 98% (GLC)
törésmutató
n20/D 1.469 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
sűrűség
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
ether
fluoro
phenyl
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CO[C@@](C(Cl)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8ClF3O2/c1-16-9(8(11)15,10(12,13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/t9-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PAORVUMOXXAMPL-SECBINFHSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
192.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
89 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?