Merck
226173
Sigma-Aldrich
(1S)-(−)-Camphanic chloride
98%
Szinonimák:
(−)-Camphanoyl chloride, (1S)-3-Oxo-4,7,7-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.1]heptane-1-carbonyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
C10H13O3Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
216.66
Beilstein:
3590860
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
optikai aktivitás
[α]23/D −18±1°, c = 2 in dioxane
mp
71-73 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
ester
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)[C@@]2(C)CC[C@@]1(OC2=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C10H13ClO3/c1-8(2)9(3)4-5-10(8,6(11)12)14-7(9)13/h4-5H2,1-3H3/t9-,10+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PAXWODJTHKJQDZ-VHSXEESVSA-N
Általános leírás
(1S)-(-)-Camphanic chloride is a chiral derivatizing agent. It can be prepared by reacting (-)-(1S,4R)-camphanic acid with thionyl chloride.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
(-)-(1S, 4R)-Camphanoyl Chloride.
Gerlach H, et al.
Organic Syntheses, 71, 48-48 (1993)
Chiral separations of ?-blocking drug substances using derivatization with chiral reagents and normal-phase high-performance liquid chromatography.
Olsen L, et al.
Journal of Chromatography A, 636(2), 231-241 (1993)
The determination of the absolute configurations of diastereomers of (S)-camphanoyl 3-hydroxy-5-oxohexanoic acid derivatives by X-ray crystallography.
Kwai-Ming Cheung et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(7), 1198-1202 (2002-12-20)
M Ruud-Christensen et al.
Journal of chromatography, 491(2), 355-366 (1989-07-21)
A reversed-phase high-performance liquid chromatographic assay has been developed for determination of (R)-(--)-and (S)-(+)-proxyphylline in human plasma. The procedure is based on liquid-solid extraction of proxyphylline from plasma followed by derivatization of extracted proxyphylline with (--)-camphanoyl chloride. The ratio between