Fontos dokumentumok
N5160
Naproxen sodium
meets USP testing specifications
Szinonimák:
(S)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
meets USP testing specifications
Minőségi szint
Forma
powder
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[Na+].COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C([O-])=O
InChI
1S/C14H14O3.Na/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10;/h3-9H,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t9-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M
Géninformáció
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?