Merck
711403
Sigma-Aldrich
4,4-Difluorocyclohexanone
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H8F2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
35-40 °C
funkcionális csoport
fluoro
ketone
SMILES string
FC1(F)CCC(=O)CC1
InChI
1S/C6H8F2O/c7-6(8)3-1-5(9)2-4-6/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NYYSPVRERVXMLJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
150.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
65.6 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)