Merck
694533
Sigma-Aldrich
2-Fluorocyclohexanone
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H9FO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.040
bp
111-110 °C/70 mmHg
sűrűség
1.040 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
fluoro
ketone
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
FC1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H9FO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VQYOFTVCYSPHPG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
160.0 °F
Lobbanási pont (C)
71.1 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)