Fontos dokumentumok
525057
4-Pyrazoleboronic acid pinacol ester
97%
Szinonimák:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1H-pyrazol-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1H-pyrazol-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(pyrazol-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, Pyrazol-4-ylboronic acid pinacol ester
Teszt
97%
form
solid
mp
142-146 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cn[nH]c2
InChI
1S/C9H15BN2O2/c1-8(2)9(3,4)14-10(13-8)7-5-11-12-6-7/h5-6H,1-4H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TVOJIBGZFYMWDT-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Suzuki-Miyaura cross-couplings
- Ruthenium-catalyzed asymmetric hydrogenation
Reagent used in preparation of inhibitors of many highly significant therapeutic enzymes and kinases containing the privileged scaffold pyrazole, including
- VEGF
- Aurora
- Rho (ROCK)
- Janus Kinase 2 (JAK)
- c-MET
- ALK
- S-nitrosoglutathione reductase
- CDC7
- Acetyl-CoA carboxylase
- Prosurvival Bcl-2 protein
- Viral RNA-Dependent RNA polymerase
- Long Chain Fatty Acid Elongase 6
- PI3
- AKT
- Chk1
- Protein Kinase B
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?