Merck
683876
Sigma-Aldrich
4-Aminocarbonylphenylboronic acid
≥95%
Szinonimák:
4-Carbamoylbenzeneboronic acid, 4-Carbamoylphenylboronic acid
About This Item
Lineáris képlet:
(H2NCO)C6H4B(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.95
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder or crystals
mp
229-234 °C
funkcionális csoport
amide
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC(=O)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C7H8BNO3/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4,11-12H,(H2,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNRHNKBJNUVWFZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant involved in:
  • Suzuki-Miyaura, Sonogashira and Buchwald-Hartwig cross-coupling reactions for the synthesis of substituted pyrene derivatives
  • Suzuki-Miyaura reactions for the synthesis of aryl-substituted oxabenzindoles and methanobenzindoles or 2-aminoimidazole triazoles
  • Three-component coupling with triflates and alkenes
Reactant involved in synthesis of biologically active molecules including:
  • Hybrid peptidomimetic molecules as STAT3 protein inhibitors
  • Vasopressin V1B receptor antagonists for use as antidepressants oand anxiolytics
  • (Thienopyridine)caboxamides as CHK1 inhibitors
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)