Merck
724017
Sigma-Aldrich
1H-Indazole-5-boronic acid
≥95%
Szinonimák:
1H-Indazol-5-yl-5-boronic acid, Indazole-5-boronic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H7BN2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
161.95
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
solid
mp
175-180 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C7H7BN2O2/c11-8(12)6-1-2-7-5(3-6)4-9-10-7/h1-4,11-12H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CLVPGJWAMIADSY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for:
  • Preparation of thieno[3,2-d]pyrimidines as Tpl2 kinase inhibitors
  • Synthesis of pyridinyl benzonaphthyridinones as mTOR inhibitors for the treatment of cancer
  • Novel bisphosphonate inhibitors of human farnesyl pyrophosphate synthase
  • Preparation of diazabicycloheptanes as α7 neurinal nicotinic receptor affectors
  • Preparation of pyrazolopyrimidinamine derivatives with tyrosine and phosphinositide kinase inhibitory activity
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)