Merck
706078
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
95%
Szinonimák:
3-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H17BN2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
208.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
powder
mp
129-134 °C
SMILES string
Cc1n[nH]cc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H17BN2O2/c1-7-8(6-12-13-7)11-14-9(2,3)10(4,5)15-11/h6H,1-5H3,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MSJAEFFWTBMIKT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)