Fontos dokumentumok
632732
1-Boc-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
Szinonimák:
1,1-dimethylethyl ester 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-Pyrazole-1-carboxylic acid, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)pyrazole, 1-Boc-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, 1-Boc-4-pyrazoleboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-Boc-pyrazole, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-pyrazolecarboxylate, [1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazol-4-yl]boronic acid pinacol ester
Teszt
97%
Forma
solid
mp
82-86 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C14H23BN2O4/c1-12(2,3)19-11(18)17-9-10(8-16-17)15-20-13(4,5)14(6,7)21-15/h8-9H,1-7H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPISOFJLWYBCAV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Suzuki Coupling
- Copper-catalyzed azidation
Reagent used in Preparation of
- Selective quinazolinyl-phenol inhibitors of CHK1 as potential antitumors and radioprotectants
- Stereoselective synthesis of selective Cathepsin inhibitors
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.