Merck
740837
Sigma-Aldrich
4-Isoxazoleboronic acid pinacol ester
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H14BNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
195.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
mp
110-115 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnoc2
InChI
1S/C9H14BNO3/c1-8(2)9(3,4)14-10(13-8)7-5-11-12-6-7/h5-6H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LXCICYRNWIGDQA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)