Fontos dokumentumok
595314
1-Methylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester
95%
Szinonimák:
1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, 1-Methyl-4-pyrazoleboronic acid pinacol ester, 2-(1-Methylpyrazol-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-methylpyrazole
Méret kiválasztása
34 300,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
34 300,00 Ft
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
mp
59-64 °C (lit.)
SMILES string
Cn1cc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H17BN2O2/c1-9(2)10(3,4)15-11(14-9)8-6-12-13(5)7-8/h6-7H,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UCNGGGYMLHAMJG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reagent used for preparation of
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.