704288
Lanthanum strontium cobalt ferrite
LSCF 6428
Szinonimák:
LCSF, Lanthanum strontium cobalt iron oxide
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
powder
összetétel
La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
külső felület
4-8 m2/g
részecskeméret
0.7-1.1 μm
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.