Merck
572357
Sigma-Aldrich
Cerium(IV) oxide-gadolinium doped
greener alternative
nanopowder, contains 20 mol % gadolinium as dopant
Szinonimák:
Gadolinium doped ceria
Méret kiválasztása
25 G
70 490,00 Ft
70 490,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
70 490,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CeO2
Molekulatömeg:
172.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
70 490,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
nanopowder
Minőségi szint
tartalmaz
20 mol % gadolinium as dopant
összetétel
Ce0.8Gd0.2O2
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: cerium
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
külső felület
>100 m2/g
részecskeméret
<100 nm
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Gd].O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.Gd.2O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZBPTVGKVCOMWPA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Cerium(IV) oxide-gadolinium doped nanopowder (20 mol% gadolinium doped) is an electrolytic material with a high oxygen-ion conductivity, which operates at low temperatures. It can be prepared by a variety of methods such as sol-gel, wet chemical process, co-precipitation, hydrothermal and other combustion routes.[1][2]
Gadolinium doped ceria may be prepared by cation complexation sol gel technique. XRD, specific surface area, morphology has been described in a study.[2] Higher oxygen ion conductivity of GDC over zirconia based materials makes it a preferable choice for some components of SOFCs.[3]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more details.
Alkalmazás
Gadolinium doped ceria (GDC) may be used as an intermediate temperature electrolyte for solid oxide fuel cells (SOFCs) at elevated temperatures.[4][2]
Kiszerelés
Packaged in glass bottles
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Synthesis and properties of Gadolinium-doped ceria solid solutions for IT-SOFC electrolytes
Fuentes RO and Baker RT
International Journal of Hydrogen Energy, 33(13), 3480-3484 (2008)
Thermal expansion of Gd-doped ceria and reduced ceria.
Hayashi H, et al.
Solid State Ionics, 132(3), 227-233 (2000)
Chemically-induced stresses in gadolinium-doped ceria solid oxide fuel cell electrolytes
Atkinson A, et al.
Solid State Ionics, 95(3-4), 249-258 null
Microstructure and Grain-Boundary Effect on Electrical Properties of Gadolinium-Doped Ceria.
Zhou XD, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 85(7), 1757-1762 (2002)
Cikkek
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.