Fontos dokumentumok
763691
Lanthanum strontium cobaltite, LSC-82
99% trace metals basis
Szinonimák:
Cobalt lanthanum strontium oxide, LSC, LSC-82, LSCo, Lanthanum strontium cobalt oxide, Strontium doped lanthanum cobalt oxide
Teszt
99% trace metals basis
form
powder
molekulatömeg
Mw 235.58 g/mol
összetétel
La0.8Sr0.2CoO3
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
külső felület
13-18 m2/g
részecskeméret
0.4-1 μm (Horiba-Laser)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
Általános leírás
LSC-82 has the unique ability to reduce itself reversibly at moderate partial pressures of oxygen, thus producing large numbers of oxygen ion vacancies. The ion vacancies allow a number of events to take place, such as;
- ease the transport of oxygen ion and cause oxygen surface exchange,
- raise mechanical stress by causing volume expansion of the lattice.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?