544779
Zirconium(IV) oxide-yttria stabilized
<100 nm particle size
Szinonimák:
YSZ-3, YSZ-8, YSZ, Yttria stabilized zirconia, Yttrium stabilized zirconium oxide
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
tartalmaz
8% yttria as stabilizer
összetétel
(ZrO2)1-x(Y2O3)x
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
külső felület
<60 m2/g , BET
részecskeméret
<100 nm
környezetbarátabb alternatív kategória
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- a thermal barrier coating for the protection and insulation of metal components in gas turbines
- an electrolyte in the fabrication of solid oxide fuel cells (SOFCs)
- in the fabrication of zirconia dental implant abutments
- membranes for micro energy conversion devices
- a solid acid and a catalyst for catalytic applications
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.